4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Schmelzpunkt: 263…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682056
CAS-Nummer: 16209-00-0