4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyrazol-1-yl-phenylamine
OR23297-1G OR23297-25G OR23297-5G
APOSOR23297-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23297-1G APOSOR23297-25G APOSOR23297-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
4-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Formel: C₉H₉N₃
Molecular Weight: 159,1879 g/mol
Schmelzpunkt: 54…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00626298
CAS-Nummer: 17635-45-9