4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1-Imidazolyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)imidazole, 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
OR23299-1G OR23299-5G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23299-1G APOSOR23299-5G APOSOR23299-10G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyd
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209977
CAS-Nummer: 10040-98-9