4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[1,2,4]Triazol-1-yl-benzoic acid
OR23304-1G
OR23304-250MG
APOSOR23304-1GEA
59.6
EUR
APOSOR23304-1G
APOSOR23304-250MG
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Molecular Weight: 189.1708 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682060 CAS-Nummer: 162848-16-0 |