4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Formylphenyl)-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR23305-1G
OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23305-1G
APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₉H₇N₃O Molecular Weight: 173.1714 g/mol Schmelzpunkt: 149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681969 CAS-Nummer: 27996-86-7 |