(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzyl Alcohol
OR23307-1G OR23307-5G
APOSOR23307-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23307-1G APOSOR23307-5G
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₉H₉N₃O
Molecular Weight: 175,1873 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682061
CAS-Nummer: 143426-50-0