4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23311-25G OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA 609 EUR
APOSOR23311-25G APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formel: C₁₂H₁₉N₃
Siedepunkt: 122…124 °C/0,05mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086117
CAS-Nummer: 216144-45-5