6-Phenoxy-3-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR23319-100MG
APOSOR23319-100MGEA 58 EUR
APOSOR23319-100MG
6-Phenoxy-3-formylpyridin
6-Phenoxy-3-formylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,21 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681950
CAS-Nummer: 173282-69-4