2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682072
CAS-Nummer: 127958-10-5