3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
OR23348-250MG
APOSOR23348-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR23348-250MG
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,2 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02656610 CAS-Nummer: 61471-45-2 |