tert-Butylnitrit 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2337-100G OR2337-25G OR2337-500G
APOSOR2337-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2337-100G APOSOR2337-25G APOSOR2337-500G
tert-Butylnitrit 95%
tert-Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002055
CAS-Nummer: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR