3,4-Dimethoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2339-25G
APOSOR2339-25GEA 159 EUR
APOSOR2339-25G
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 167 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008390
CAS-Nummer: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4