2-Morpholino-3-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2-morpholin-4-ylpyridine
OR23393-10G OR23393-1G OR23393-100MG
APOSOR23393-10GEA 377 EUR
APOSOR23393-10G APOSOR23393-1G APOSOR23393-100MG
2-Morpholino-3-pyridinamin
2-Morpholino-3-pyridinamin
Formel: C₉H₁₃N₃O
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001243
CAS-Nummer: 51627-47-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III