Cyclohexylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2340-100G OR2340-25G
APOSOR2340-100GEA 24.8 EUR
APOSOR2340-100G APOSOR2340-25G
Cyclohexylbenzol
Cyclohexylbenzol
Formel: C₁₂H₁₆
Siedepunkt: 239…240 °C
Schmelzpunkt: 44381 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001451
CAS-Nummer: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III