[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzyl alcohol
OR23400-1G
OR23400-250MG
OR23400-5G
OR23400-500MG
OR23400-10G
OR23400-25G
APOSOR23400-1GEA
119
EUR
APOSOR23400-1G
APOSOR23400-250MG
APOSOR23400-5G
APOSOR23400-500MG
APOSOR23400-10G
APOSOR23400-25G
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO Molecular Weight: 173,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03659708 CAS-Nummer: 143426-51-1 |