4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methylamine
OR23401-1G
OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA
484
EUR
APOSOR23401-1G
APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Molecular Weight: 172,23 g/mol Schmelzpunkt: 81…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03659728 CAS-Nummer: 465514-27-6 UN: 3259 ADR: 8,III |