4-Methoxybenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Anissäurenitril
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 89.9 EUR
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Methoxybenzonitril 99%
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 256…257 °C/765mmHg
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001818
CAS-Nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6