1,10-Phenanthrolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Phenanthroline
OR2343-100G OR2343-25G OR2343-5G
APOSOR2343-100GEA 69.6 EUR
APOSOR2343-100G APOSOR2343-25G APOSOR2343-5G
1,10-Phenanthrolin 98%
1,10-Phenanthrolin
Formel: C₁₂H₈N₂
Molecular Weight: 180,21 g/mol
Siedepunkt: >330 °C
Schmelzpunkt: 114…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011678
CAS-Nummer: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III