2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR23506-10G OR23506-1G OR23506-5G
APOSOR23506-10GEA 296 EUR
APOSOR23506-10G APOSOR23506-1G APOSOR23506-5G
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Formel: C₁₉H₂₀O₃
Molecular Weight: 296.37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051629
CAS-Nummer: 111385-66-1