Ninhydrin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dion, 2,2-Dihydroxy-1,3-indendion, Indantrionhydrat, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion, 2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion
OR2351-25G OR2351-100G OR2351-500G
APOSOR2351-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2351-25G APOSOR2351-100G APOSOR2351-500G
Ninhydrin 99%
Ninhydrin
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178.14 g/mol
Siedepunkt: 351
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582