Schleimsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Mucinsäure, Galaktarsäure
OR2356-100G OR2356-1KG OR2356-500G
APOSOR2356-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2356-100G APOSOR2356-1KG APOSOR2356-500G
Schleimsäure 97%
Schleimsäure
Formel: C₆H₁₀O₈
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 210…230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004239
CAS-Nummer: 526-99-8
EINECS: 208-404-0