1,10-Phenanthrolin Monohydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,10-Phenanthroline hydrate

OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 58 EUR
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Schmelzpunkt: 97…104 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149973
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR