1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 151 EUR
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat 97%
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Molecular Weight: 234.68 g/mol
Schmelzpunkt: 224…225 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150061
CAS-Nummer: 18851-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III