tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
OR2361-100G OR2361-25G
APOSOR2361-100GEA 105 EUR
APOSOR2361-100G APOSOR2361-25G
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Formel: C₉H₂₂N₂O
Molecular Weight: 174,288 g/mol
Siedepunkt: 50…55 °C/15mmHg
Dichte: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042858
CAS-Nummer: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
UN: 1993
ADR: 3,III