Ethoxymethylenmalononitril 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR23610-500G
APOSOR23610-500GEA 104 EUR
APOSOR23610-500G
Ethoxymethylenmalononitril 95%
Ethoxymethylenmalononitril
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 160…161 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 62…68 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001854
CAS-Nummer: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR