6-Morpholino-3-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
OR23613-1G OR23613-25G OR23613-5G
APOSOR23613-1GEA 89.9 EUR
APOSOR23613-1G APOSOR23613-25G APOSOR23613-5G
6-Morpholino-3-pyridinamin
6-Morpholino-3-pyridinamin
Formel: C₉H₁₃N₃O
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00119562
CAS-Nummer: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III