2,6-Dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 120 EUR
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
2,6-Dimethoxybenzylalkohol
2,6-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016862
CAS-Nummer: 16700-55-3