Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-5-methoxybenzoesäuremethylester
OR23647-100G OR23647-25G OR23647-10G
APOSOR23647-100GEA 415 EUR
APOSOR23647-100G APOSOR23647-25G APOSOR23647-10G
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245.07 g/mol
Siedepunkt: 271 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051594
CAS-Nummer: 35450-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III