Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23656-1G
OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23656-1G
APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₃ Molecular Weight: 169.18 g/mol Siedepunkt: 87…89 °C/2mmHg Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052557 CAS-Nummer: 17147-42-1 |