Pentamethylbenzolsulfonylchlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pentamethylbenzol-1-sulfonylchlorid, Pentamethylbenzolsulfonsäurechlorid, Pentamethylbenzolsulfochlorid
OR23675-100G OR23675-25G OR23675-5G
APOSOR23675-100GEA 741 EUR
APOSOR23675-100G APOSOR23675-25G APOSOR23675-5G
Pentamethylbenzolsulfonylchlorid, technische Qualität
Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClO₂S
Molecular Weight: 246,76 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014722
CAS-Nummer: 52499-94-2
UN: 3261
ADR: 8,II