3,5-Dichlorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 81.2 EUR
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Dichlorbenzonitril 97%
3,5-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molecular Weight: 172,01 g/mol
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001800
CAS-Nummer: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III