4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 244 EUR
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
Formel: C₆H₃Br₂Cl₂N
Molecular Weight: 319,81 g/mol
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052815
CAS-Nummer: 113571-15-6