2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethyl 2,6-dichlorobenzyl sulphide
OR23783-1G OR23783-5G
APOSOR23783-1GEA 115 EUR
APOSOR23783-1G APOSOR23783-5G
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Formel: C₉H₁₁Cl₂NS
Molecular Weight: 236.16 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C/0.7mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052684
CAS-Nummer: 48133-71-7
UN: 3259
ADR: 8 III