1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Brompinakolin, 1-Brompinakolon, 1-Brom-3,3-dimethyl-2-butanon
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 476 EUR
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₁BrO
Molecular Weight: 179,06 g/mol
Siedepunkt: 189…192 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II