2,3-Dibromthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 24.8 EUR
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromthiophen 98%
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C
Dichte: 2,137 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005418
CAS-Nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III