α,3,5-Tribromtoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene

OR23789-25G
APOSOR23789-25GEA 59.6 EUR
APOSOR23789-25G
α,3,5-Tribromtoluol 98%
α,3,5-Tribromtoluol
Formel: C₇H₅Br₃
Molecular Weight: 328,83 g/mol
Siedepunkt: 169 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052415
CAS-Nummer: 56908-88-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR