1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR23801-1G
OR23801-250MG
OR23801-500MG
OR23801-5G
APOSOR23801-1GEA
258
EUR
APOSOR23801-1G
APOSOR23801-250MG
APOSOR23801-500MG
APOSOR23801-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Formel:
C₈H₁₃N Molecular Weight: 123,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015558 CAS-Nummer: 24764-40-7 |