4-(Dichlormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 368 EUR
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichlormethyl)benzonitril
4-(Dichlormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186,0400 g/mol
Siedepunkt: 273…276 °C
Schmelzpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045606
CAS-Nummer: 74231-65-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III