ω-Brom-2-nitroacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Brommethyl-o-nitrophenylketon, 2-Brom-2'-nitroacetophenon, α-Brom-2-nitroacetophenon, 2-Nitrophenacylbromid
OR2385-1G
OR2385-25G
OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2385-1G
APOSOR2385-25G
APOSOR2385-5G
ω-Brom-2-nitroacetophenon
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Molecular Weight: 244.04 g/mol Schmelzpunkt: 53…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010294 CAS-Nummer: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8 II |