3-(Dimethylamino)-2-(2-nitrophenyl)acrylaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR23877-1G OR23877-5G OR23877-10G
APOSOR23877-1GEA 111 EUR
APOSOR23877-1G APOSOR23877-5G APOSOR23877-10G
3-(Dimethylamino)-2-(2-nitrophenyl)acrylaldehyde
3-(Dimethylamino)-2-(2-nitrophenyl)acrylaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 220.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22566373
CAS-Nummer: 53868-36-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable