Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
OR23898-1G
APOSOR23898-1GEA 39.3 EUR
APOSOR23898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 181,2 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052622
CAS-Nummer: 81633-29-6