4-Phenylbuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Phenylbutanoic acid
OR2390-100G OR2390-25G OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA 94.4 EUR
APOSOR2390-100G APOSOR2390-25G APOSOR2390-500G
4-Phenylbuttersäure 98%
4-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 165 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004403
CAS-Nummer: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8