5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23902-1G OR23902-250MG OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA 26.1 EUR
APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG APOSOR23902-5G
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid
Formel: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Siedepunkt: 105 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052536
CAS-Nummer: 88398-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III