Myosmine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
OR23912-1G
OR23912-5G
OR23912-10G
APOSOR23912-1GEA
306
EUR
APOSOR23912-1G
APOSOR23912-5G
APOSOR23912-10G
Myosmine 98%
Myosmine
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146,193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052019 CAS-Nummer: 532-12-7 |