2-Propynylurea

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23964-1G OR23964-5G
APOSOR23964-1GEA 77 EUR
APOSOR23964-1G APOSOR23964-5G
2-Propynylurea
2-Propynylurea
Formel: C₄H₆N₂O
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052817
CAS-Nummer: 5221-62-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR