2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2397-1G
OR2397-100MG
OR2397-250MG
OR2397-500MG
OR2397-5G
APOSOR2397-1GEA
270
EUR
APOSOR2397-1G
APOSOR2397-100MG
APOSOR2397-250MG
APOSOR2397-500MG
APOSOR2397-5G
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Schmelzpunkt: 211…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03236685 CAS-Nummer: 23012-16-0 |