3-Chlor-4-methylphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isocyansäure(3-chlor-4-methylphenyl)ester
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 331 EUR
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat 97%
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Siedepunkt: 107 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013858
CAS-Nummer: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1,II