5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR23986-1G OR23986-250MG OR23986-500MG OR23986-5G
APOSOR23986-1GEA 119 EUR
APOSOR23986-1G APOSOR23986-250MG APOSOR23986-500MG APOSOR23986-5G
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₃H₁₂O₄
Molecular Weight: 232.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00111711
CAS-Nummer: 55579-76-5