4-Acetoxyindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Indolyl acetate
OR2401-100G OR2401-5G OR2401-25G
APOSOR2401-100GEA 729 EUR
APOSOR2401-100G APOSOR2401-5G APOSOR2401-25G
4-Acetoxyindol 98%
4-Acetoxyindol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010678
CAS-Nummer: 5585-96-6