5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 0 EUR
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₅S
Schmelzpunkt: 168…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052974
CAS-Nummer: 17243-13-9
UN: 3261
ADR: 8,III